生物来源
goat
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
技术
indirect ELISA: 1:20,000
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它主要用于帮助免疫防御。它是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。小鼠具有五种类型的免疫球蛋白:IgM,IgG,IgA,IgD和IgE。小鼠IgG进一步分为五类:IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG2c和IgG3。
小鼠 IgG 是由其重链定义的血浆 B 细胞来源抗体同种型。IgG 是在小鼠血清中发现的含量最高的抗体同种型。IgG 穿过胎盘屏障,是一种补体激活剂,与吞噬细胞上的 Fc 受体结合。IgG 级别可随疾病状态感染状态而变化。
山羊多克隆抗小鼠 IgG(Fab 特异性)与正常小鼠血清、小鼠 IgG 和小鼠 IgG 的 Fab 断片反应,但并未观察到与小鼠 IgG 的 Fc 断片的反应。未观察到与人IgG的反应。
应用
山羊多克隆抗小鼠 IgG(Fab 特异性)可用于检测和定量血清和生物体液中的小鼠 IgG。可用于监测感染等多种条件下 IgG 水平的变化。当与检测器分子偶联时,也可作为二抗使用。
山羊抗小鼠IgG(Fab特异性)抗体可用于蛋白印迹。
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。IgG2a 具有亲细胞特性,IgG2a分子能够激活补体系统。IgG有助于调理素作用、补体结合和抗体依赖型细胞介导的细胞毒性作用。
其他说明
人IgG吸附抗体。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
制备说明
经过吸附以减少人体样本的背景染色。
免责声明
除非我们的目录或随附于产品的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Connexin 43 expressed in endothelial cells modulates monocyte-endothelial adhesion by regulating cell adhesion proteins
Yuan D, et al.
Molecular Medicine Reports, 12(5), 7146-7152 (2015)
Bahar Dasgeb et al.
Molecular imaging, 13 (2014-07-16)
Basal cell carcinoma (BCC), the most common cancer in humans, appears macroscopically and microscopically similar to many other skin lesions, which makes differential diagnosis difficult. We are developing an approach for quantitative molecular imaging of BerEP4, a transmembrane biomarker for
Keisuke Tonouchi et al.
International immunology, 32(9), 613-621 (2020-06-07)
Influenza A subtypes are categorized into group 1 and group 2 based on the hemagglutinin (HA) sequence. Owing to the phylogenetic distance of HAs in different groups, antibodies that bind multiple HA subtypes across different groups are extremely rare. In
Wei-Wei Ni et al.
Molecular medicine reports, 16(3), 2887-2892 (2017-07-06)
Platanus acerifolia pollen is considered an important source of airborne allergens in numerous cities. Pla a 1 is a major allergen from P. acerifolia pollen. The present study aimed to express and purify Pla a 1, and to prepare its
Deficiency of gap junction composed of connexin43 contributes to oxaliplatin resistance in colon cancer cells
Su M and Zhang Q
Oncology Letters, 14(3), 3669-3674 (2017)