certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
浓度
1 g/L Cr(VI) in H2O (nominal concentration)
技术
ICP: suitable
应用
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
single component solution
相关类别
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯至 SI 单位kg,并且以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
请浏览ISO 证书和现场质量自评以查阅当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期,以及痕量杂质的详信息。
应用
铬(VI)标准品可作为离子对反相HPLC与ICP-MS法联用的标准储液,用于测定尿样中的铬(VI)。
分析说明
1 g/L Cr(VI) 水溶液,使用高纯度(NH4)2Cr2O7和水配制
其他说明
有关用于ICP和AAS的TraceCERT系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP & AAS 标准品网站
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Determination of phosphorus and metals in human brain proteins after isolation by gel electrophoresis by laser ablation inductively coupled plasma source mass spectrometry.
Becker, J. Sabine, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 19.1, 149-152 (2004)