产品线
BioReagent
表单
liquid
技术
microbe id | staining: suitable
溶解性
0.1 M Tris-HCl, pH 7.4: 0.0175 mL/mL, clear
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Cl-].[Cl-].Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23.COc4cc(ccc4-[n+]5nc(nn5-c6ccc(cc6)[N+]([O-])=O)-c7ccccc7)-c8ccc(c(OC)c8)-[n+]9nc(nn9-c%10ccc(cc%10)[N+]([O-])=O)-c%11ccccc%11
InChI
1S/C40H30N10O6.C8H6BrClNO4P.C7H9N.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h3-26H,1-2H3;1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3;2*1H/q+2;;;;/p-2
InChI key
GDPIIVBVMSORRQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
外形
其他说明
法律信息
相关产品
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
152.6 °F - closed cup
闪点(°C)
67 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter