product name
5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸 二钠盐, ≥98% (HPLC)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
H2O: 20 mg/mL
DMF: insoluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.2Na/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;;/h1-3,11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
BCIP 有两种盐形式:溶于水的二钠盐和溶于二甲基甲酰胺的对甲苯胺形式。这些盐形式可用于制备与 NBT 和反应缓冲液结合形成碱性磷酸酶底物溶液的储备液。该底物系统与碱性磷酸酶共同孵育时,会产生一种不溶性的 NBT 二甲苯胺产物,该产物的紫色易于观察。为方便起见,BCIP 和 NBT 的混合物以易于溶解的片剂形式或即用型液体形式提供。
基底
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
硝基蓝四唑(NBT)可与碱性磷酸酶底物5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸盐(BCIP)一起用于蛋白印迹和免疫组织染色程序。这些底物系统产生不溶的NBT二甲终产物,其颜色为蓝至紫色,可以通过视觉观察到。
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.