Merck
08168
Supelco
Timestrip Plus 8 °C温度指示标签
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
描述
Irreversible, single use
品質
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存條件
room temperature (at 20-80% humidity)
參數
8 h run-out window (calibrated at +10°C)
尺寸
40 mm × 19 mm
一般說明
Timestrip® PLUS 指示器以简单快捷的方式记录在指定阈值温度下,或高于指定阈值温度的运行时间。它们是小型、自粘标签,可以连接或集成到产品或设备中。
访问我们的 Timestrip 网站门户以了解更多信息
應用
顶部的手动激活按钮。“开”窗口变为蓝色以确认其已准备好了。如果超过阈值温度,则在查看窗口中显示蓝色。所有超过阈值的累积持续时间,由蓝色染料沿时间标记的进展显示。
包裝
08168-10EA: 小袋 10 标签
08168-100EA:小袋 100 标签
08168-500EA:小袋 500 标签
成分
无毒、聚合物组装多层和铝塑复合材料封装有色液体化学品
規格
  • 阈值温度:8°C/46°F
  • 用途:校准至 +10°C 恒温环境
  • 时间准确度:在等温条件下的时间为 ±15%
法律資訊
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Timestrip Plus is a trademark of Timestrip Limited
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)