Merck
血液学染色剂
白色背景下的生物细胞显微图像,中央三个细胞有明显的深蓝色核,周围是淡一些的较为一致的细胞。
我们全系列优质血液学染色剂产品让您可以按照您偏爱的方案来可靠区分和诊断血液及骨髓样本。
我们丰富多样的产品组合包括整套化学成分确定和精确配比的染色液,血液学鉴别和诊断性能和一致性好。我们提供Giemsa、Wright、Wright-Giemsa、Leishman和May-Grünwald染色剂,包括天青、伊红、亚甲蓝和亮甲酚蓝。其他热销产品包括胎儿血红蛋白试剂盒、 铁和网织红细胞染色剂。
所有产品均为通过IVD注册和CE认证的即用型产品,背后有全面质量控制体系保障。质量可靠、保质期长和批间一致性好,即使在困难的诊断病例中也可以为您提供可重复的确定结果,方便血液学检验。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Hemacolor® 快速染色
我们的Hemacolor® 高端产品系列可帮助您对血液涂片进行快速染色和鉴别。无论是手动还是自动操作,Hemacolor® 溶液和试剂盒都可让您仅在30秒内就有效实现Pappenheim染色的鲜艳色彩和重现性。
  • Hemacolor® 溶液和试剂盒包含缓冲液片剂以及3种高度稳定的即用型溶液(固色、红色和蓝色溶液)。
  • 另提供单独的Hemacolor®快速染色溶液。
  • Hemacolor® 自动染色系统可配套Hematek® 玻片染色仪(西门子医学诊断产品)进行血液和骨髓涂片自动染色。
细胞化学试剂和试剂盒
我们通过商业化引入带稳定剂的稳定的重氮盐和取代萘酚底物,开创了无数具有临床意义的细胞酶的细胞化学呈现技术。我们还推出了稳定的底液(固红紫色LB底液、固蓝BB底液和固紫酱GBC底液),使您可以根据需要轻松调整工作试剂用量。我们的所有试剂盒均以方便易用的形式提供,兼顾临床和研究用途。
HEMATOGNOST Fe®染色试剂盒
我们成套的即用型细胞化学染色剂可用于血液的细胞成分标示和酶活检测。这些优质溶液可实现患者血液中酶细胞化学和病理变化最佳可靠的可视化。 HEMATOGNOST Fe® 试剂盒通过普鲁士蓝(柏林蓝)反应检测细胞中的游离铁离子(Fe3+)诊断血色病、石棉肺和骨髓病变等各种疾病。
血液学辅助用品
我们丰富多样的辅助产品组合可保证您血液样本的妥当固定和封片,获得稳定和可重复的结果,满足血液学样本制备、固定、染色和封片相关的一切需求:
  • 缓冲片剂,用于制备pH稳定冲洗液
  • 浸油,用于高放大倍数显微术
  • 水溶液和非水溶性封片液和封片剂
  • 其他血液学和组织学实验室配件
Midas® III-Plus自动化染色仪
Midas® III-Plus自动化染色仪可帮助您实现所有血液学和细菌学染色程序的自动化操作。由于设备完全可编程,您可以复制现有的染色技术,保证外周血和骨髓涂片以及细菌涂片的结果一致性。