产品名称
5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸 对甲苯胺盐, ≥99% (HPLC)
方案
≥99% (HPLC)
表单
powder
溶解性
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
BCIP以两种盐形式提供:可溶于水的二钠盐和可溶于二甲基甲酰胺的对甲苯胺形式。这些盐形式可用于制备与NBT及反应缓冲液组合的储存溶液,并形成碱性磷酸酶的底物溶液。当与碱性磷酸酶一起孵育时,该底物系统可产生不溶的NBT二甲嗪产物,具有容易被观察到的紫色。为了方便起见,BCIP和NBT的混合物是以一种易溶解的片剂形式或作为即用型液体而提供的。
生化/生理作用
包装
底物
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
硝基蓝四唑(NBT)可与碱性磷酸酶底物5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸盐(BCIP)一起用于蛋白印迹和免疫组织染色程序。这些底物系统产生不溶的NBT二甲终产物,其颜色为蓝至紫色,可以通过视觉观察到。
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.