等级
reagent grade
质量水平
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
产品线
BioUltra
方案
≥99.5% (AT)
表单
solid
杂质
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
缺失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH值(酸碱度)
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
734 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES字符串
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
特点和优势
其他说明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1