Merck
主页产品化学与生化试剂生化制剂高纯度生化试剂和试剂
高纯度生化试剂和试剂
两个含有液体的烧杯和一个含有粉末的培养皿。
高纯度生化药剂和试剂
BioUltra、BioXtra 和 BioPerformance 认证 - 生化试剂
用于生物学研究的生化试剂必须具有高纯度,以保证实验结果的可靠性。BioUltra 和BioXtra 等级适合需要无微量或低微量元素(金属)的生化试剂的研究。这些优质生化试剂经过广泛的检测:
  • 用 ICP-MS(电感耦合等离子体质谱法)或 ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱法)测定金属和非金属微量元素。其他一般检测包括外观、溶解度、不溶性物质、 UV、pH、IR、分子组成(GC、HPLC、TLC、NMR)。
  • 进行生物活性评价,不含核酸酶、蛋白酶、镍酶、磷酸酶,内毒素含量低。
检测 BioPerformance 认证等级的生物试剂,适合重要生命科学应用,如细胞培养、分子生物学和诊断。检测 DNase、RNase、Protease、Nickase、细胞毒性和内毒素水平。
按特殊等级选择过滤和查看我们的广泛生物试剂:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
BioUltra 级生化试剂经过更严格的纯度标准检测,以满足特别敏感的分子生物学应用的严格要求,包括核酸研究、蛋白质表达、转化/转染、电泳、PCR、缓冲溶液和预混合配方。
BioXtra 级无金属生化试剂和研究试剂经过严格的纯度检测以及专门的适用性检测,以确保低水平的杂质用于细胞培养应用,如免疫测定、蛋白质纯化、转化和色谱。
经过检测和资格预审,可用于多种生命科学应用,如分子生物学、细胞培养和/或电泳。