产品线
BioUltra
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
杂质
insoluble matter, passes filter test
灼烧残渣
≤0.05%
沸点
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
44-47 °C
溶解性
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸附
cut-off at 382 nm in methanol at 1 M
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCN1C(=O)C=CC1=O
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 制备NEM修饰的肌球蛋白珠
- 封闭样品中未修饰的游离硫醇
- 作为IP裂解/清洗缓冲液的补充剂,以用于 体外 SUMOylation分析
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
163.2 °F - closed cup
闪点(°C)
72.9 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges