Merck
LEU-RO
Roche
亮抑酶肽
powder, from synthetic, =96.5%
别名:
亮抑酶肽 半硫酸盐, Acetyl-Leu-Leu-Arg-al, N-乙酰基-L-亮氨酰-L-亮氨酰-L-精氨醛 半硫酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
分子量:
475.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
生物源
synthetic
品質等級
描述
Ac-Leu-Leu-argininal x 1/2 H2SO4, synthetic
化驗
96.5%
形狀
powder
分子量
Mr 475.6
包裝
pkg of 100 mg (11529048001)
pkg of 25 mg (11017128001)
pkg of 5 mg (11017101001)
pkg of 50 mg (11034626001)
製造商/商標名
Roche
溶解度
H2O: 50 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI 密鑰
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特異性
亮肽素抑制丝氨酸和巯基蛋白酶,如胰蛋白酶、纤溶酶、蛋白酶 K、激肽释放酶、木瓜蛋白酶、凝血酶以及组织蛋白酶 A 和 B。
α-、β-、γ-和 δ-糜蛋白酶、胃蛋白酶、组织蛋白酶 D、弹性蛋白酶、肾素和嗜热菌蛋白酶不受影响。
應用
亮抑酶肽以及其他蛋白酶抑制剂,如抗痛剂、胰凝乳蛋白酶抑制蛋白、抑肽酶抑制因子和磷酰胺对从组织或膜中分离的蛋白质具有保护作用。亮抑酶肽可通过透析从反应中清除。
注: 要检查其他蛋白酶抑制剂,请试用我们的蛋白酶抑制剂套装,包括抗蛋白酶、抑肽酶、苯丁抑制素、胰凝乳蛋白酶抑制剂、E-64、EDTA-Na 2 、亮抑酶肽、Pefabloc、胃酶抑素和膦酰二肽。
生化/生理作用
丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶抑制剂。抑制纤溶酶、胰蛋白酶、木瓜蛋白酶、钙蛋白酶和组织蛋白酶B。不抑制胃蛋白酶、组织蛋白酶A和D、凝血酶或α-糜蛋白酶。有效浓度为10-100 μM.
丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶抑制剂。抑制纤溶酶、胰蛋白酶、木瓜蛋白酶、钙蛋白酶和组织蛋白酶B。不抑制胃蛋白酶、组织蛋白酶A和D、凝血酶或α-糜蛋白酶。有效浓度为10-100 μM.已有许多研究使用亮抑酶肽来预防因听觉过度刺激或耳毒性抗生素庆大霉素引起的听力损失。(耳蜗毛细胞的丧失被认为是由钙蛋白酶介导的。)
特點和優勢
内容物
合成白色粉末
品質
功能测试 :用胰蛋白酶控制性能。
準備報告
工作浓度: 0.5~5μg/ml(1~20μM)
Pefabloc 与 亮抑酶肽和 PMSF 的工作浓度比较见文件。
工作液: 推荐使用蒸馏水溶解溶剂。
易溶于水 (1 mg/mL)、甲醇、乙醇、乙酸、二甲基甲酰胺和二甲基亚砜。
难溶于丙酮、氯仿、乙醚和正己烷。
储存条件(工作液):-15℃ 至-25℃
水溶液中亮肽素在 2℃ 至 8℃ 下可稳定储存 1 个月,或在 -15℃ 至-25℃ 下可稳定储存至少 6 个月(氮气下储存)。为获得最佳结果,应等分冷冻溶解的抑制剂,并避免重复解冻。
重構
高度溶于水 (1 mg/mL)。2-8°C 条件下至少可稳定储存 1 周,-15--25°C 条件下可等分冷冻储存 6 个月。
分析報告
亮抑酶肽产生多个HPLC色谱峰,因为它在溶液中以三种形式存在。采用3个主峰测定纯度。污染肽主要是消旋亮抑酶肽。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Impaired function of epithelial plakophilin-2 is associated with periodontal disease
Yu N, et al.
Journal of Periodontal Research, 56, 1046-1057 (2021)
Microscaled proteogenomic methods for precision oncology
Satpathy S, et al.
Nature Communications, 11 (2020)
Bi-allelic ATG4D variants are associated with a neurodevelopmental disorder characterized by speech and motor impairment
Morimoto, et al.
NPJ genomic medicine, 8 (2023)
Integrated glycoproteomic characterization of clear cell renal cell carcinoma
Mamie Lih, et al.
Cell Reports, 42 (2023)