About This Item
线性分子式:
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NA.21
推荐产品
表单
powder
粒径
−325 mesh
孔径
4 Å
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
分子筛由二氧化硅和氧化铝的三维互连网络构成。这些结晶金属铝硅酸盐具有均匀的空腔,可选择性吸附特定大小的分子。A 4A 分子筛的有效孔径为 4Å。
应用
有效直径为 4 Å 的分子,包括 H 2 O、H 2 S、CO 2 、SO 2 、C 2 H 4 和 C 3 H 6 被吸附。
法律信息
SYLOSIV is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)