主要文件
334413
Sigma-Aldrich
分子筛
powder, Catalyst support, ammonium Y zeolite
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
形狀
powder
粒徑
100 mesh (>90%)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Thermal decomposition of ammonium Y zeolite.
Ward JW.
J. Catal., 18(3), 348-351 (1970)