Merck
208590
Sigma-Aldrich
分子筛,4Å
beads, 4-8 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NA.21
形狀
beads
品質等級
粒徑
4-8 mesh
孔徑
4 Å
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
再生或活化:
通过再生可以使饱和分子筛恢复其最初容量,其原理是改变吸附剂周围的条件,使平衡容量变得非常低。通常,吸附和再生的平衡容量之间的差异越大,再生越快、越完全。
分子筛可以通过以下四种方式之一进行再生:
1.加热再活化 - 二氧化硅的最高再生温度为 300°C。
2.压力再活化
3.在常温常压下,使用恰当的液体通过凝胶床。
4.将高浓度分子溶于流体中,并通过过床层,从而带走吸附物。
选择分子筛:
1.一个分子相对另一个分子优先吸附主要取决于孔径和网眼尺寸。
2.硅胶吸附特定化合物的动态能力取决于内表面积;表面积越大,动态容量越大。
3.吸附速率和分辨率锐度主要取决于粒径和柱填充物;细小颗粒可使分辨率达到最佳的锐度。
4.液体最容易从溶解性最低的溶剂中被吸附出来;好的溶剂则可成为好的解吸剂。
5.高极性液体容易被吸附。具有羟基或含氧的化合物可被强烈吸附。
6.对于类似的化合物,分子量越大,选择性越高。
7.对于分子量相近的碳氢化合物,吸附性能随双键数的增加而增加。
應用
该产品(分子筛,4Å)可用于干燥 HPLC 级乙腈。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
HPLC-UV and HPLC-ESI+-MS/MS analysis of free monomeric methylene diphenyl diisocyanate in polyurethane foams and prepolymers after stabilization with NBMA a new derivatizating agent.
Ferreira HE, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(23), 9242-9257 (2014)