文件
1.05739
Supelco
Molecular sieve 0.4 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123003
NACRES:
NB.21
形狀
beads
品質等級
珠直徑
~2 mm
尺寸
~10 mesh
表面積
800 m2/g
粒徑
~10 mesh
直徑
~2 mm
孔徑
0.4 nm
儲存溫度
no temp limit
一般說明
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh