制造商/商品名称
Bel-Art F38952-0000
长度 × 宽度 × 高度
9.5 cm (3.75 in.) × 7.6 cm (3 in.) × 8.3 cm (3.25 in.)
相关类别
一般描述
独特的盒式设计,只需按下盖子,即可一次单手打开多达 3 个安瓿。安瓿颈部折断干净,并包含在器械内,而手指远离锐缘。
取出安瓿内容物后,将器械在垃圾桶上方倒置,以安全丢弃安瓿和顶部。
取出安瓿内容物后,将器械在垃圾桶上方倒置,以安全丢弃安瓿和顶部。
- 包括 4 个插入物以打开 1 mL、2 mL、5 mL 或 10 mL 安瓿
- 丙烯酸共聚物塑料结构具有广泛的耐化学性
- 透明度让您可以在任何时候通畅查看安瓿内容物
法律信息
Break-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
其他客户在看
实验方案
Scienceware® Break-Safe™ ampule opener
Scienceware® Break-Safe™ ampule opener
Scienceware® Break-Safe™ ampule opener
Scienceware® Break-Safe™ ampule opener