Merck
D-053
Supelco
脱氢阿立哌唑 溶液
1.0 mg/mL in methanol with 5% 1 M HCl, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H25Cl2N3O2
分子量:
446.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
1.0 mg/mL in methanol with 5% 1 M HCl
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
InChI
1S/C23H25Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29)
InChI key
CDONPRYEWWPREK-UHFFFAOYSA-N
一般描述
脱氢阿立哌唑是阿立哌唑的主要活性代谢产物,作为非典型抗精神病药Abilify®销售,用于精神分裂症,双相障碍和临床抑郁的治疗。这种新的认证溶液标准品适用于LC或GC应用,包括法医或临床毒理学分析和尿液药物测试。
应用
  • 激发纳米载体介导的眼部治疗药物递送的无限潜能: 本综述讨论了环孢菌素A在用于靶向药物递送的纳米载体系统开发中的关键作用,特别是在眼部应用中的关键作用。环孢菌素A可以有效预防移植排斥反应,并且可以作为钙调神经磷酸酶的抑制剂,这些特性使其特别适合掺入先进的药物输送系统,从而提高治疗效果并减少全身副作用(Datta D et al., 2024)。
法律信息
Abilify is a registered trademark of Otsuka Pharmaceutical Co.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
51.8 °F - closed cup
闪点(°C)
11 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)