Merck
PHR1825
Supelco
奥氮平
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
奥氮平, 2-甲基-4-(4-甲基-1-哌嗪基)-10H-噻吩并[2,3-b] [1,5]苯并二氮杂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20N4S
分子量:
312.43
Beilstein:
7655141
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 1060
traceable to Ph. Eur. Y0001370
traceable to USP 1478301
API类
olanzapine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
InChI
1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
InChI key
KVWDHTXUZHCGIO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
质量控制用药物二级标准品,为制药行业实验室及生产商制备内部工作标准品,提供了一种方便、高性价比的替代方案。奥氮平是一种典型的抗精神病药物,被广泛应用于急性精神分裂和精神病的治疗。
应用
奥氮平可用作药物参考标准品,用于使用高效液相色谱和分光光度法技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC0272。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Quantitative determination of olanzapine in pharmaceutical preparations by HPLC
Basavaiah K, et al.
Journal of the Mexican Chemical Society, 52(2), 120-124 (2008)
Simple and Sensitive Spectrophotometric Determination of Olanzapine in Pharmaceutical Formulations Using Two Sulphonphthalein Acid Dyes
Basavaiah K, et al.
Journal of food and drug analysis, 17(6) (2009)