certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 882
traceable to Ph. Eur. T1550000
traceable to USP 1667600
API类
tocopherol
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
应用
分析说明
其他说明
附注
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
其他客户在看
实验方案
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins by Normal Phase Chromatography on Ascentis® S
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.