Merck
258024
Sigma-Aldrich
α-生育酚
≥95.5%
别名:
(±)-α-生育酚, DL-全-rac-α-生育酚, 维生素E
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H50O2
CAS号:
分子量:
430.71
Beilstein:
94012
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
eCl@ss:
34058016
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.28
生物来源
synthetic
质量水平
方案
≥95.5%
表单
liquid
技术
HPLC: suitable
颜色
faint brown to brown
yellow to very dark yellow
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
cell analysis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
α-生育酚是维生素E的活性形式。它起着氢过氧自由基清除剂的作用,可保护机体免受氧化损伤。α-生育酚在细胞信号传导和调节免疫应答中起关键作用。α-生育酚缺乏与无β脂蛋白血症、囊性纤维化和乳糜泻有关。它具有抗增殖作用。它抑制亚砷酸盐诱导的人成纤维细胞损伤。
应用
α-生育酚用于:
  • 作为反相高效液相色谱法测定其浓度的标准品
  • 研究其对二氧化氯(ClO2)细胞毒性的拯救作用
  • 评估其对对乙酰氨基酚(APAP)介导的肝损伤的保护作用
生化/生理作用
生育酚(TCP)(维生素E)是一系列(α、β、γ和δ)手性有机分子,其色原烷醇环苯酚部分的甲基化程度不同。 生育酚是脂溶性抗氧化剂,可保护细胞膜免受氧化损伤。α-生育酚是人类优先吸收的生育酚形式。 生育酚的各种异构体和类似物在体内具有相反和不同的调节活性。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Medical Countermeasures?Chelation Therapy
Handbook of Arsenic Toxicology, 589-626 (2015)
Sarawoot Palipoch et al.
BMC complementary and alternative medicine, 14, 111-111 (2014-03-29)
cis-Diammineplatinum (II) dichloride (cisplatin) is the important anti-cancer agent useful in treatment of various cancers. Unfortunately, it can produce unwanted side effects in various tissues, including the liver. The present study investigated the possible protective role of curcumin and α-tocopherol
Effect of vitamin E on oxidative stress level in blood, synovial fluid, and synovial tissue in severe knee osteoarthritis: a randomized controlled study
Tantavisut S, et al.
BMC Musculoskelet. Disord., 18(1), 281-281 (2017)
Early Diagnosis and Treatment of Cancer Series: Prostate Cancer E-Book: Expert Consult - Online and Print, 897-917 (2015)
Nutritional deficiencies and syndromes associated with alcoholism
Textbook of Clinical Neurology (Third Edition), 897-917 (2007)
商品
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。