Merck
T1550000
α-生育酚
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
(±)-α-生育酚, DL-全-rac-α-生育酚, 维生素E
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H50O2
CAS号:
分子量:
430.71
Beilstein:
94012
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
生物源
synthetic
等級
pharmaceutical primary standard
agency
EP
API 家族
tocopherol
形狀
solid
製造商/商標名
EDQM
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI 密鑰
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。α-生育酚是维生素E的活性形式,是一种存在于全谷物、坚果和油中的脂溶性抗氧化剂。众所周知它在氧化应激的过程中能够通过与脂肪的相互作用清除活性氧。
應用
本欧洲药典参考标准仅用于欧洲药典中明确规定的用途。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Quantitative determination of underivatized alpha-tocopherol in cow milk, vitamin and multivitamin drugs by GC-FID
Kadioglu Y, et al.
Chromatographia, 70(3-4), 665-670 (2009)
ANTIOXIDANTS-Role of Antioxidant Nutrients in Defense Systems
Encyclopedia of food sciences and nutrition, 282-289 (2003)
Flow injection spectrophotometric determination of vitamin E in pharmaceuticals, milk powder and blood serum using potassium ferricyanide-Fe (III) detection system
Jadoon S, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 21(6), 712-715 (2010)
The role of alpha-tocopherol in plant stress tolerance
Munne-Bosch S
Journal of Plant Physiology, 162(7), 743-748 (2005)
Sarwat Jahan et al.
Systems biology in reproductive medicine, 60(4), 199-205 (2014-04-25)
The present study was performed to determine the effects of different antioxidants on testicular histopathology and oxidative damage induced by cadmium (Cd) in rat testis and prostate. Twenty five rats were equally divided into five groups (n = 5/group). The control group