liquid
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type fat soluble vitamin
包裝
ampule of 100 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI 密鑰
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 液液萃取(LLE)后,通过超高效液相色谱(UHPLC)-荧光检测技术,同时测定人血清样本中的维生素A和全部4种生育酚异构体
- 采用液相色谱-电喷雾电离/多级质谱(LC-ESI-MS/MS)技术,多残留分析4种小麦草和小麦粒样品中的维生素B(B1, B2, B5, B9)和维生素E(α-生育酚、β-生育酚、α-生育三烯酚和β-生育三烯酚)
- 采用非水反相高效液相色谱法(NARP-HPLC)-大气压化学电离串联质谱(APCI-MS/MS)检测技术,分离和测定美国薄壳山核桃(pecan)果实品种中的4种生育酚和4种生育三烯酚
- 采用化学计量优化高效液相色谱(HPLC)-荧光检测(FLD)技术,检测和定量不同低温压榨油样品中的8种母育酚同系物
- 采用高效液相色谱-紫外检测技术,多残留测定芳香花生油(APO)和4种精炼植物油种的生育酚,检测是否掺假
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
实验方案
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins by Normal Phase Chromatography on Ascentis® S
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.