Merck
80599
Supelco
(-)-α-蒎烯
analytical standard
别名:
(1S,5S)-2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚-2-烯, (1S,5S)-2-蒎烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
Beilstein:
1903790
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
eCl@ss:
39011007
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D −50±2°, neat
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.466
沸点
156-158 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
(−)-α-蒎烯是一种挥发性单萜类化合物,存在于松树和其他针叶树的树脂中。其结构中含有一个内环双键。
应用
有关适当仪器技术的更多信息,请参阅产品′检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他说明
该化合物常见于下列属的植物:当归属、大麻属、桂属、松果菊属、桉属、鼠尾草属、百里香属、缬草属
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
88.3 °F
闪点(°C)
31.3 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lim.KT et al.
Edible Medicinal and Non Medicinal Plants: Volume 9, Modified Stems, Roots, Bulbs (2014)
Seinfeld.HJ and Pandis.NS et al.
Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, (3) (2016)
Célia Chenebault et al.
Frontiers in microbiology, 11, 586601-586601 (2020-10-13)
Cyanobacteria, the largest phylum of prokaryotes, perform oxygenic photosynthesis and are regarded as the ancestors of the plant chloroplast and the purveyors of the oxygen and biomass that shaped the biosphere. Nowadays, cyanobacteria are attracting a growing interest in being