Merck
W290238
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-蒎烯
97%, FG
别名:
(+)-α-蒎烯, (1R,5R)-2,6,6-三甲双环[3.1.1]庚-2-烯, (1R,5R)-2-蒎烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
FEMA编号:
2902
Beilstein:
2038653
EC 号:
欧洲委员会编号:
2113
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
1.004
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
300
400
等级
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
方案
97%
旋光性
[α]20/D +42°, neat
自燃温度
491 °F
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
沸点
155-156 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
α-pinene and β-pinene
性状检查
woody; camphoraceous; pine
SMILES字符串
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
(1R)-(+)-α-蒎烯是一种挥发性单萜,主要存在于芳香植物的精油中。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
91.4 °F - closed cup
闪点(°C)
33 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Insecticidal properties of essential plant oils against the mosquito Culex pipiens molestus (Diptera: Culicidae).
Traboulsi AF, et al.
Pest Management Science, 58(5), 491-495 (2002)
Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils.
Dorman HJD & Deans SG
Journal of Applied Microbiology, 88(2), 308-316 (2000)