386464
别名:
DIPA
1 of 10
Sigma-Aldrich
471224
二异丙胺
8.03646
38290
230707
正丁基锂 溶液
186171
D125806
N,N-二异丙基乙胺
Supelco
38292
426288
四丁基溴化铵
401757
四氢呋喃
158127
多聚甲醛
3.5 (vs air)
200
50 mmHg ( 20 °C)
99.95%
liquid
599 °F
redistillation
8.5 %
n20/D 1.392 (lit.)
84 °C (lit.)
−61 °C (lit.)
water: soluble 110 g/L at 25 °C
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
amine
CC(C)NC(C)C
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
分析色谱_分析试剂瓶_分析进样针-默克生命科学
实验室化学品
默克Sigma-Aldrich®溶剂_Supelco®溶剂_分析色谱-默克生命科学
Danger
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 2
7.8 °F - closed cup
-13.45 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
246611
二异丙基氨基锂
D214752
二丙胺
361798
二异丙基氨基锂 溶液
185841
二环己胺