About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS号:
分子量:
101.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
203-558-5
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
93.33 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
295 °C
效能
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-7.1 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
沸点
83-84 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
转变温度
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
0.72 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
一般描述
二异丙胺(DIPA)是一种脂肪族仲胺,常用作化学合成中的有机碱。
应用
二异丙胺可用作:
它还可以作为制备二异丙酰胺锂(LDA)的原料,LDA是一种强非亲核碱,广泛用于有机合成中的去质子化反应。
- 试剂,通过与γ-酮硫酯反应合成呋喃、二氢呋喃或丁醇内酯衍生物。
- 催化剂,以空气作为氧化剂,通过芳基硫醇的氧化偶联制备芳基二硫化物。
- Pd催化交联反应中的碱,如Heck反应和Sonogashira反应。
它还可以作为制备二异丙酰胺锂(LDA)的原料,LDA是一种强非亲核碱,广泛用于有机合成中的去质子化反应。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
7.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-13.45 °C - closed cup