蒸汽压
31 mmHg ( 37.7 °C)
质量水平
产品线
ReagentPlus®
方案
≥99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
沸点
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
N,N-二异丙基碳二亚胺也被称作Hünig′s 碱,是一种空间位阻胺。它是一种非亲核碱,通常用于取代反应。它是手性铱N, P配体配合物的活化剂,可用于α, β不饱和腈的加氢。已有研究关于脂肪酶催化下不同浓度的 N,N-二异丙基乙胺对合成奥凡尼的影响。
应用
N,N-二异丙基乙胺可用于甘露醇化卵清蛋白肽的合成。
质子清除剂,用于肽偶联、烯醇硼化、钯(0)催化的烯丙基磷酸酯和醋酸酯的烷氧基羰基化, 以及在烯基砜合成中用作催化剂。
法律信息
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.1 °F
闪点(°C)
9.5 °C
其他客户在看
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)
Synthetic Communications, 23, 3073-3073 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1538-1538 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 695-695 (1994)
Asymmetric Hydrogenation of α,β-Unsaturated Nitriles with Base-Activated Iridium N, P Ligand Complexes
Muller MA and Pfaltz A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 126(33), 8812-8815 (2014)