應用
- 在正丁基锂的影响下丁二烯和苯乙烯的共聚:该研究探讨了以正丁基锂为催化剂进行的共聚过程,该催化剂对于新合成橡胶材料的开发很重要 (V Bronskaya et al., 2023)。
- 聚丁二烯和苯乙烯-丁二烯橡胶合成中的正丁基锂修饰剂:探讨了正丁基锂和不同修饰剂在工业橡胶合成中的用途,该研究对于理解聚合物性质的控制很重要 (VS Glukhovskoi et al., 2014)。
- 正丁基锂的聚集和溶剂化:考察了正丁基锂在不同溶剂中的聚集行为和溶剂化性质,提供了对于有机合成必不可少的化学相互作用的见解(O Tai et al., 2017)。
其他說明
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-14.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-26 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.