07096
1 of 10
Supelco
G6918
葡萄糖标准品溶液
PHR1113
L-乳酸钠
69222
葡萄糖标准液,用于离子色谱分析
Sigma-Aldrich
MAK329
L-乳酸检测试剂盒
71718
G1251
L-谷氨酸
MAK570
Lactate Assay Kit
44293
甲酸标准液,用于离子色谱分析
USP
1614308
乳酸钠
06994
苹果酸标准液,用于离子色谱分析
certified reference materialTraceCERT®
300
TraceCERT®
1000 mg/L lactate in water (nominal concentration)
ion chromatography: suitable
cleaning productscosmeticsenvironmentalfood and beveragespersonal care
single component solution
食品成分标准品_化妆品成分标准品_参考物质-默克生命科学
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
L7022
73139
草酸标准液,用于离子色谱分析
72622
乳糖标准液,用于离子色谱分析
43057
琥珀酸标准液,用于离子色谱分析
71720
DL-乳酸钠
BP433
乳酸锂
This product is prepared from the L enantiomer.