主要文件
69523
Supelco
碳酸氢钠/碳酸钠浓缩液
Na2CO3 36 mM and NaHCO3 34 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161700
NACRES:
NB.21
质量水平
表单
liquid
质量
Na2CO3 36 mM and NaHCO3 34 mM in water
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
浓度
34 mM NaHCO3 in H2O
36 mM Na2CO3 in H2O
技术
ion chromatography: suitable
一般描述
该浓缩洗脱液经过应用测试。它已通过ISO指南31认证。有关准确含量、不确定性、可追溯性和失效期的所有详细信息在证书中均有说明。
应用
Metrohm IC应用说明AN-S-357:来自废水净化厂的废水:以 Metrosep A Supp 4 - 250/2.0测定阴离子。
Metrohm IC 应用说明AN-U-012: 使用带有UV/VIS检测的阴离子色谱法检测瓶装水中痕量碘。
联系
浏览 IC 门户 了解更多
制备说明
为制备这种CRM,仅可使用最高纯度的材料。
分析说明
Na2CO3 36 mM + NaHCO3 34 mM的水溶液
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Won Jong Kim et al.
Cell host & microbe, 26(2), 228-239 (2019-08-06)
The mucosa is colonized with commensal Neisseria. Some of these niches are sites of infection for the STD pathogen Neisseria gonorrhoeae (Ngo). Given the antagonistic behavior of commensal bacteria toward their pathogenic relatives, we hypothesized that commensal Neisseria may negatively