主要文件
62414
Supelco
碳酸氢钠/碳酸钠浓缩液
Na2CO3 64mM and NaHCO3 20mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 5
别名:
浓缩缓冲液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NB.21
品質等級
濃度
20 mM NaHCO3 in H2O
64 mM Na2CO3 in H2O
技術
ion chromatography: suitable
適合性
application tested
一般說明
“碳酸氢盐浓缩液”为 1 摩尔碳酸氢钠溶液(1 摩尔溶液的饱和温度为 15°C)。由于它具有温度依赖性的特点,因此可以适当地控制其随后用水稀释,这是非常有利的。
该浓缩洗脱液已经过应用测试。准确含量和有效期请见证书。
應用
Metrohm IC 应用说明 AN-S-331 :使用 Metrosep A Supp 5 微珠阴离子柱分离七种标准阴离子。
Metrohm IC 应用说明 AN-S-313 :借助 940 专业 IC Vario(电导率,UV/VIS)对过量氯化物存在下的亚硝酸盐痕量进行双重检测。
Metrohm IC 应用说明 AN-S-309 :70% 过氧化氢中的阴离子应用在线基质消除。
Metrohm IC 应用说明 AN-S-308 :药品生产过程中空气中的叠氮化物。
Metrohm IC 应用说明 AN-S-304 :可变在线预浓缩,包括微量阴离子分析的基质消除(MiPCT ME)
Metrohm IC 应用说明 AN-S-290 :应用燃烧离子色谱法(CIC)的低密度聚乙烯(ERM-EC680k)中的氯、溴和硫。
聯結
访问 IC 门户网站 了解更多信息
準備報告
采用碳酸钠、碳酸氢钠和高纯水(18.2 MΩ,0.2 μM 过滤)制备
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cardiovascular Disorders in Hemodialysis.
Claudio Ronco, Alessandra Brendolan, Nathan W. Levin.
Science, 20-22 (2005)