Merck
61905
Supelco
硝酸/吡啶羧酸溶液
HNO3 34 mM and Dipicolinic acid 14 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NB.21
品質等級
濃度
14 mM C7H5NO4 in H2O
34 mM HNO3 in H2O
技術
ion chromatography: suitable
適合性
application tested
一般說明
该浓缩洗脱液已经过应用测试。准确含量和有效期请见证书。
應用
Metrohm IC应用说明AN-C-151:在五分钟内分离标准阳离子。
注意
在低于室温的储存条件下可能形成沉淀。
聯結
访问 IC 门户网站 了解更多信息
準備報告
用硝酸、吡啶羧酸和高纯水(18.2 MΩ,0.2μm 过滤)
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)