Merck
所有图片(11)
文件
ZEQ7016T0C
Milli-Q
Milli-Q® EQ 7016超纯水和纯水系
The Milli-Q® water system produces ultrapure (Type 1) and pure (RO, Type 3) water from tap water with a production flow rate up to 16 L/hour.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104206
NACRES:
NB.85
AC/DC 輸入
100 V / 230 V, 50-60 Hz
品質等級
產品線
Milli-Q® EQ
包裝
pkg of 1 unit
參數
<2 L/min distribution flow rate (from POD)
<2 L/min product water instant delivery rate
16 L/hr make-up flow rate
28.7 kg operating weight (63.3 lb) (system and system mounted POD)
300 L/day max. usage
電阻係數
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
系統 H
49.8 cm (19.6 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
38 cm (15 in.)
55.6 cm (21.9 in.) , with POD attached
system width
37.5 cm (14.8 in.)
44.4 cm (17.5 in.) , with POD attached
總有機碳(TOC)殘留物
≤5 ppb (Product Water)
輸入
feed water nature potable tap water
feed water nature potable tap water
輸出
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
傅導性
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
一般說明
Milli-Q® EQ 7016超纯水净化系统通过自来水水源产出1级超纯水和3级纯水。
一系列智能化的设计功能和技术创新使系统易于使用,且环境足迹比上一代的Milli-Q® Direct系统更少。
系统包括三个可远离水机安装的独立装置:
  • 7英寸(~18 cm)大屏幕触摸屏,可以直观控制系统、快速访问数据、一目了然地质量监控。
  • 人体工学设计的Q-POD®取水臂提供3档流速和‘检查&取水’指示灯,以及满足不同应用需求的终端精制。可安装在系统上,也可安装在墙上,距离主机最远3 m。
  • 智能纯水储水箱,提供最大保护,阻挡一切外来污染。
應用
这种高质量的Milli-Q®超纯水系统灵活、直观、可靠。系统产出的超纯水适用于灵敏的分析技术,包括高效液相色谱(HPLC)、超高效液相色谱(UHPLC)、离子色谱(IC)等各种色谱技术,以及原子吸收光谱(AAS)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)技术。
还适用于细胞生物学、分子生物学、生物化学和创新检测方法等生命科学领域。
系统产出的三级反渗透(RO)水可用于设备供水、植物园、水生生境和植物用水。
特點和優勢
  • 通过自来水进水制备超纯水。
  • 智能纯水储存解决方案提供多重水质保护。
  • IPAK Meta®和IPAK Quanta®精制纯化柱对纯水的离子去除效果达到痕量水平。
  • Q-POD®取水臂提供3档可灵活手调的取水流速。
  • Q-POD®取水臂上的‘检查&取水’指示灯确保系统准备就绪,取得最佳产水。
  • 一键定量取水,取水体积范围为100 mL至25 L,调节增量为100 mL。
  • 取水臂和HMI触摸屏最多可远离主机3 m安装。
  • 稳定产出总有机碳极低(TOC = 5 ppb)的优质超纯水。
  • 直观友好的HMI触摸屏使系统使用和数据访问十分简单。
  • 通过一目了然的质量监控可在触摸屏上查看基本的水质信息(电阻率、温度、TOC指示、水循环状态)。
  • 内置TOC指示器测量取水点的TOC值。每次取水90秒后即显示测量值。
  • 所有系统耗材(包括POD-Pak系列终端精制器)均具有e-Sure电子标签,提供完善的数据可追溯性。
  • 灵活选择、节省空间的安装方式:在工作台上面或下面,或挂壁安装。
  • 方便的免手持取水脚踏板选择可降低污染风险。
  • 系统长期不用时,实验室关闭模式可最大程度地节水节能。
  • 便捷无忧的维护保养:自动提醒功能会在需要更换纯化柱时发出通知。
  • ISO 9001和ISO 14001认证工厂生产。
  • 提供全套服务以供定制选择,包括省时简便的MyMilli-Q数字化服务。
成分
  • 除该货号产品外,还需要订购装有用户手册(当地语言)和适用于当地电网的电源线的特定国家包装盒。
  • 所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
  • 本货号产品包含水纯化主机和HMI触摸屏。
  • 该货号不包括随时间推移安装和正确操作水纯化装置可能需要的超纯水Q-POD®取水臂、耗材、配件和其他产品和/或服务。
  • 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证所购产品。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
其他說明
有关此产品的更多信息,请联系我们的 技术服务团队
法律資訊
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
访问文档库
商品
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
查看所有结果
相关内容
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
您的实验室水质稳定性如何?纯水水质波动可能影响您的实验室分析结果以及整体运营效率。了解Milli-Q®实验室纯水系统如何确保水质稳定可靠。
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
查看所有结果