Merck
所有图片(5)
Key Documents
ZIQELEMT0
Milli-Q
Milli-Q® IQ Element纯化单元
Produces high-quality Type 1 ultrapure water for trace elemental analysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
NB.85
AC/DC 輸入
100 V / 240 V, 50-60 Hz
產品線
Milli-Q® IQ Element
包裝
pkg of 1 unit
參數
1.5 L/min flow rate
9.1 kg operating weight (19.84 lb)
高度 × 寬度 × 直徑
67.1 cm (26.4 in.) × 21.1 cm (8.3 in.) × 27 cm (10.6 in.)
輸入
feed water nature ultrapure water
輸出
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
傅導性
0.055 μS/cm (Ultrapure water)
一般說明
Milli-Q® IQ Element 水纯化和分配装置专为满足最严格的痕量和超痕量元素分析要求而设计。连接 Milli-Q® IQ 7000 或 Milli-Q ®IQ 7003/05/10/15 水纯化系统时,该装置可确保输送的超纯水含有极低水平的元素污染物,从ppt 到亚 ppt 检测水平。
紧凑的 Milli-Q ®IQ Element 装置可以轻松安装在 Milli-Q® IQ 7 系列水纯化系统中。其简单的分配单元可以直接放置在您的使用点,处于干净和受控的环境中,没有污染的风险。
有关此产品的更多信息,请联系我们的 技术服务团队
應用
Milli-Q® IQ Element水纯化和分配装置与 Milli-Q® IQ 7 系列水纯化系统一起使用时,可提供适用于痕量和超痕量元素分析的超纯水,包括电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 、石墨炉原子吸收光谱(GF-AAS) 和痕量离子色谱(IC)。
痕量和超痕量检测水平是环境测试、材料科学、半导体、药物分析和食品饮料行业中敏感分析的关键。
特點和優勢
  • 在使用点分配的水含有极低水平的元素污染物,从 ppt 到亚 ppt 检测水平。
  • IPAK Quanta® ICP 精制柱将痕量离子去除至痕量水平
  • 高纯度 0.1 μm Optimizer LW终端过滤器去除痕量颗粒。
  • 该装置中使用的所有部件均由低可萃取材料制成。
  • 脚踏开关和分配器提供免手接触供水功能,以降低工作时周围环境污染的风险。
  • 直观的触摸屏便于控制、监控和维护。
  • 数据管理系统可让您监控、存储和快速检索水质数据。
  • 维护简单: 所有纯化柱均可轻松更换。
成分
  • 所示价格目前仅对应上述目录号;随时可更改,恕不另行通知。
  • 该货号不包括随时间推移安装和正确操作水净化装置可能需要的耗材、配件和其他产品和/或服务。
  • 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证所购产品。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
法律資訊
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Mahmoud M Ghuniem et al.
Journal of AOAC International (2018-05-20)
Background: There is increasing concern about the health effects on humans due to continuous consumption of fruit juices contaminated with metals. Objective: Quadrupole inductively coupled mass spectrometry (Q-ICP-MS) was optimized, validated, and applied in routine analysis for determination of As
商品
药品中的元素杂质对人健康有害并受到监管。Milli-Q®超纯水系统可满足对药品痕量元素的分析要求。
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
Milli-Q® water system produces ultrapure water for ICP-MS and ICP-OES elemental impurity analysis in pharmaceuticals.
Milli-Q® water system produces ultrapure water for ICP-MS and ICP-OES elemental impurity analysis in pharmaceuticals.
查看所有结果