材料
carbon cartridge (activated)
polypropylene housing
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
EDS-Pak®
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
经过 EDS-Pak®处理的超纯水适用于制备内分泌干扰物定量中使用的缓冲液、空白和标准品。
應用
特點和優勢
- 最终纯化步骤提供不含内分泌干扰物的超纯水。
- 经过验证,可有效去除双酚 A、邻苯二甲酸二乙基己酯、邻苯二甲酸二正丁酯和壬基酚。
- 在线提供质量证书。
- 底部尖端经过重新设计,可安全安装保护罩。
- 无忧保养:易于安装和更换。
- 用于与 Q-POD® 分配器连接的 RFID 的 e-Sure 标签可在 POD’ 触摸屏界面上实现完全可追溯性(数据管理)和自动消耗品状态监控。
法律資訊
也與該產品經常一起購買
相关内容
Milli-Q®超纯水始终为您的科研工作注入信心。探索我们的扩展型系统以了解实验室纯水解决方案如何全面满足您的需求并突破实验室瓶颈。
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.