Key Documents
ZEQ7UVLP0
Milli-Q
光氧化UV灯
For use with Milli-Q® EQ 7 series water; Replacement UV lamp for photooxidation of organic compounds
别名:
用于Milli-Q® EQ 7000/08/16超纯水系统的光氧化紫外线灯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
NB.33
品質等級
特點
Low pressure mercury lamp
包裝
pkg of 1 unit
測試參數
wavelength: 240-254 nm
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种光氧化紫外灯可降解超纯水中的有机化合物,将TOC(总有机碳)降至5 ppb以下。
用于Milli-Q® EQ 7000/08/16水纯化系统。
應用
经该紫外线灯处理的水中有机污染物含量低,适用于所有对有机物敏感的应用(例如HPLC、GC等)。
特點和優勢
  • 185 nm紫外线汞灯。
  • 光氧化作用。
  • 轻松更换。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Milli-Q®超纯水始终为您的科研工作注入信心。探索我们的扩展型系统以了解实验室纯水解决方案如何全面满足您的需求并突破实验室瓶颈。
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
查看所有结果