推荐产品
AC/DC输入
100 V / 230 V, 50-60 Hz
质量水平
产品线
Milli-Q® EQ
包装
pkg of 1 unit
参数
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
≤2 L/min product water instant delivery rate
18.0 kg operating weight (39.7 lb)
300 L/day max. usage
电阻率
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
系统高度
58.5 cm (23 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
35 cm (13.8 in.)
52 cm (20.5 in.) , with POD
system width
26.5 cm (10.4 in.)
34.2 cm (13.4 in.) , with POD attached
总有机碳(TOC)残留量
≤5 ppb (Product Water)
输入
feed water nature pure water
输出
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
电导率
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
一般描述
一系列智能化的设计功能和技术创新使系统易于使用,且环境足迹比上一代的Milli-Q® Reference系统更少。
纯化主机配搭组件:
- 7英寸(~18 cm)大屏幕触摸屏,可以直观控制系统、快速访问数据、一目了然地质量监控。
- 人体工学设计的Q-POD®取水臂提供3档流速和‘检查&取水’指示灯,以及满足不同应用需求的终端精制。
应用
还适用于细胞生物学、分子生物学、生物化学和创新检测方法等生命科学领域。
特点和优势
- 通过纯水水源制备超纯水。
- IPAK Meta®和IPAK Quanta®精制纯化柱对纯水的离子去除效果达到痕量水平。
- Q-POD®取水臂灵活提供3档手动控制的取水流速(< 2 L/min)。
- Q-POD®取水臂上的‘检查&取水’指示灯确保系统准备就绪,取得最佳产水。
- 一键定量取水,取水体积范围为100 mL至25 L,调节增量为100 mL。
- 稳定产出总有机碳极低(TOC = 5 ppb)的优质超纯水。
- 直观友好的HMI触摸屏使系统使用和数据访问十分简单。
- 通过一目了然的质量监控可在触摸屏上查看基本的水质信息(电阻率、温度、TOC指示、水循环状态)。
- 在线TOC指示器测量取水点的TOC值。每次取水90秒后即显示测量值。
- 所有系统耗材(包括POD-Pak系列终端精制器)均具有e-Sure电子标签,提供完善的数据可追溯性。
- 灵活选择、节省空间的安装方式:在工作台上面或下面,或挂壁安装。
- 方便的免手持取水脚踏板选择可降低污染风险。
- 系统长期不用时,实验室关闭模式可最大程度地节水节能。
- 便捷无忧的维护保养:自动提醒功能会在需要更换纯化柱时发出通知。
- ISO 9001和ISO 14001认证工厂生产。
- 提供全套服务以供定制选择,包括省时简便的MyMilli-Q™数字化服务。
组分
- 除该货号产品外,还需要订购装有用户手册(当地语言)和适用于当地电网的电源线的特定国家包装盒。
- 所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
- 本货号产品包含水纯化主机和HMI触摸屏。
- 该货号不包括随时间推移安装和正确操作水纯化装置可能需要的超纯水Q-POD®取水臂、耗材、配件和其他产品和/或服务。
- 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证所购产品。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
其他说明
法律信息
consumable
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
商品
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
相关内容
您的实验室水质稳定性如何?纯水水质波动可能影响您的实验室分析结果以及整体运营效率。了解Milli-Q®实验室纯水系统如何确保水质稳定可靠。
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.