材料
carbon cartridge (activated)
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
VOC-Pak®
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
当在分配Milli-Q® IQ 7000、Milli-Q® IQ 7003/05/10/15和Milli-Q® EQ 7000/08/16水净化系统的Q-POD®分配点加入超纯水时,VOC-Pak®精制器产生不含VOC的水。
應用
特點和優勢
- 经验证可生产300 L不含VOC的超纯水。
- 易于维护:精制器易于安装和更换。
- 重新设计的底部尖端以安全安装防护罩。
- 用于RFID与Q-POD®分配器连接的e-Sure标签可实现完全可追溯性(数据管理)和POD′触摸屏界面上的自动耗材状态监控。
- 在线提供质量证书。
法律資訊
也與該產品經常一起購買
相关内容
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Milli-Q®超纯水始终为您的科研工作注入信心。探索我们的扩展型系统以了解实验室纯水解决方案如何全面满足您的需求并突破实验室瓶颈。
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.