主要文件
WP6222050
Millipore
大输出泵,220 V/50 Hz
别名:
Laboratory vacuum pump
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
AC/DC 輸入
220 V, 50 Hz
運輸包裝
ambient
一般說明
概述
高输出泵采用活塞驱动的设计,功率更高。
Chemical Duty 泵配备耐化学腐蚀的头和隔膜,可配合腐蚀性化学品和溶剂使用。
两种泵均配有 70 cm 的 1/4" 管和一个用于在线防潮的 Millex FA50 过滤器。两种泵均通过 UL 认证并带有 CE 标记。
高输出泵和 Chemical Duty 泵可支持高流速,以减少工艺过滤时间。大输出泵由活塞驱动,因此功率大。耐化学腐蚀泵具有耐化学腐蚀的泵头以及能耐受腐蚀性化学品和溶剂的隔膜。两种泵均配有 70 cm 的 1/4" 管和一个用于在线防潮的 Millex FA50 过滤器。两种泵均通过 UL 认证和 CE 认证。
特点 & 优势
-高流速减少了过滤过程的时间
-可选的耐化学腐蚀内部组件,可与腐蚀性蒸气兼容
便携式设计使得工作站之间可以轻松共享
应用
换膜过滤器、多联管和设备,包括 Samplicity 过滤系统,SNAP i.d. 2.0 系统,MultiscreenHTS 过滤歧管和 Stericup 过滤器的真空源
原則
真空
法律資訊
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.