主要文件
EZSTREAM1
Millipore
EZ-Stream®真空泵
suitable for bioburden testing, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
别名:
EZ-Stream® 泵,EZ-Stream®真空过滤泵
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.79
Agency
according to ISO 8199
质量水平
制造商/商品名称
EZ-Stream®
高度
22.2 cm (8.7 in.)
长度
16.8 cm (6.6 in.)
宽度
19.6 cm (7.7 in.)
重量
1.9 kg
应用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
运输
ambient
一般描述
EZ-Stream® 真空过滤泵 是为微生物分析专门设计。紧凑的设计使其既适合工作台也适合层流罩,小尺寸节省实验室空间。在EZ-Stream®泵中,真空由免维护隔膜和特定止回阀提供,这些止回阀使液体可以流过泵。无需使用与传统空气泵或真空系统相关的任何废水容器。这节省了实验室工作区的空间,消除了重复清空重废物容器的需求。由于其创新的设计,该泵具有高性能流速。
应用
EZ-STREAM® 真空过滤泵用于微生物分析。它是处理液体和气体的理想选择,也适用于许多生命科学实验室应用。
特点和优势
  • 直接的输送确保无需处理液体废物。
  • 高性能流速
  • 降噪设计
  • 紧凑
  • 免维护技术
  • 符合ISO微生物分析标准
组分
多语言用户指南
电源供应
法律信息
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
查看所有结果