推荐产品
AC/DC 輸入
230 V, 50 Hz
品質等級
材料
EPDM rubber membrane
Ryton® head
fluoroelastomer valve
製造商/商標名
Millivac™
高度
14.1 cm
長度
22.6 cm
寬度
9 cm
重量
1.9 kg
接頭
inlet hose connector for 4 mm I.D. tubing
運輸包裝
ambient
一般說明
Millivac Mini和Maxi真空泵是紧凑的免维护泵,可为过滤和其他实验室应用提供一致的真空源。专利隔膜设计与常规型号相比减少了泵的占用空间。
•使用Millivac Mini泵过滤水和水溶液
•使用Millivac Maxi泵过滤更大体积或粘性溶液
•Millivac Maxi泵是气密性的,具有PTFE涂层的隔膜,并且与轻微侵蚀性或腐蚀性的气体和蒸气兼容
•泵不需要润滑,也没有防爆
特征&优点:
•不需要润滑
•安静,紧凑的设计节省了以前的实验室工作台空间
•Millivac Maxi泵是气密的,具有PTFE涂层的隔膜,并且与轻微侵蚀性或腐蚀性的气体和蒸气兼容
应用:
用于水和水溶液的Millivac Mini泵;用于大容量或粘性溶液的Millivac Maxi泵
•使用Millivac Mini泵过滤水和水溶液
•使用Millivac Maxi泵过滤更大体积或粘性溶液
•Millivac Maxi泵是气密性的,具有PTFE涂层的隔膜,并且与轻微侵蚀性或腐蚀性的气体和蒸气兼容
•泵不需要润滑,也没有防爆
特征&优点:
•不需要润滑
•安静,紧凑的设计节省了以前的实验室工作台空间
•Millivac Maxi泵是气密的,具有PTFE涂层的隔膜,并且与轻微侵蚀性或腐蚀性的气体和蒸气兼容
应用:
用于水和水溶液的Millivac Mini泵;用于大容量或粘性溶液的Millivac Maxi泵
原則
真空
法律資訊
Millivac is a trademark of Millivac Instruments, Inc.
Ryton is a registered trademark of Chevron Phillips Chemical Company LP