文件
SLFA050
Millipore
Millex®疏水PTFE排风口过滤器
pore size 1.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
别名:
1.0 μm PTFE针式过滤器, Fluoropore® PTFE针式过滤器, Millex-FA 通气过滤器, 真空线路过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
材料
PTFE membrane
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Millex®
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Millex®
參數
≥30 L/min air flow rate at 5 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
直徑
50 mm
過濾面積
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
基質
Fluoropore®
孔徑
1.0 μm
輸入
sample type organic solution(s)
gas
接頭
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
带有疏水性Fluoropore滤膜的Millex®针式过滤器非常适合用于气体的管线灭菌和无菌容器的通风,带有Fluoropore滤膜的过滤器还可用于对有机溶液进行灭菌或澄清。50 mm Millex 过滤器单元特别适用于真空管线保护。所有装置都是双向的。
特点 & 优势:
•50 mm Millex装置特别适用于保护真空线
•所有Millex疏水性PTFE装置都是双向流动的
应用:
灭菌气体、真空管线保护、无菌容器通风、有机溶液灭菌和澄清
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
实验方案
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.