主要文件
XX1514700
Millipore
Millipore 全玻璃过滤架-套件
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
别名:
Borosilicate glass filter holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物料
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone sleeve (for alignment)
tubulated borosilicate glass cap
质量水平
Agency
suitable for EPA 1633
suitable for ISO 21675 2019
技术
vacuum filtration: suitable
高度
43 cm
过滤器直径
47 mm
过滤面积
9.6 cm2
培养瓶容量
1 L
培养瓶直径
13.7 cm
漏斗容量
300 mL
漏斗直径
7.6 cm
配件
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
应用
PFAS testing
filtration
相容性
for use with All-Glass Filter Holder
运输
ambient
一般描述
Millipore 全玻璃过滤器-套件
47 mm,玻璃粉膜支架,300 mL 漏斗。
Millipore 全玻璃过滤器设计用于过滤或水性和有机或腐蚀性液体,用于颗粒物污染分析。换膜过滤器还可用于HPLC溶剂的制备。真空连接整合在换膜过滤器底座和瓶盖中,高于滤液出口位置。这种设计可以避免滤液被意外地吸入真空管。另外,这种设计还便于将滤液(例如HPLC溶剂)从接收瓶中倒出。
此产品是套件,包含下列组件:
(货号-产品描述)
XX1014704-Millipore玻璃漏斗,300 mL,47 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
XX1014703-Millipore弹簧夹,47 mm,铝
XX1514702-Millipore玻璃底座和盖,47mm,熔结玻璃支架
XX1514705-Millipore毛玻璃连接烧瓶,1 L
功能 & 优势:
  • 全玻璃结构具有广泛的化学相容性
  • 硼硅酸盐玻璃部件与液体接触,具有毛玻璃密封面
  • 真空连接至烧瓶盖,简化滤液转移过程
应用范围:
颗粒污染分析;HPLC溶剂过滤,一般过滤和澄清
应用
47 mm,玻璃粉膜支架,300 mL漏斗
原理
真空
访问文档库
商品
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
OTM-45方法监测空气中PFAS的数据和推荐过滤产品。
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
查看所有结果