Key Documents
STBMRFA34
Millipore
液体A
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106214
NACRES:
NB.22
agency
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
品質等級
描述
For rinsing and dilution
滅菌相容性
autoclavable compatible
形狀
liquid
儲存期限
12 mo.
特點
ready-to-use
screw cap with septum
包裝
bottle of
瓶容量
300 mL , filling volume
輸入
sample type pharmaceutical(s)
pH值
7.1±0.2 (25 °C)
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
適合性
nonselective for
一般說明
液体A是一种符合欧洲药典(EP)2.6.1、美国药典(USP)71和日本药典(JP)4.06的通用冲洗缓冲液。该产品是无色澄清液体,在25℃下pH值为7.1±0.2。在2-25℃(避光)下可保存12个月。每个瓶子都有一个带隔膜密封件的螺旋盖,以降低交叉污染的风险并优化消毒程序。
應用
在通过薄膜过滤法进行无菌检查期间,液体A用于冲洗水溶液。它也用于稀释可溶性固体以用于相同的应用。还建议将该产品用作非无菌产品膜过滤的冲洗液。它非常适合用作溶解或稀释样品、复溶市售微生物或作为微生物的运输介质。
无菌检测
生物负荷检测
包裝
每包4瓶,每瓶含300 mL液体A。
成分
带隔膜的螺旋盖
培養基
液体A
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1