文件
SVLP01300
Millipore
PVDF 膜过滤器,孔径5.0 μm
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
别名:
Durapore®膜过滤装置, 5.0 µm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Durapore®
Millipore
參數
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
過濾器直徑
13 mm
厚度
160 μm
重量法萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基質
Durapore®
孔徑
5.0 μm pore size
70 % porosity
容量
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
起泡點
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Durapore®滤膜流量和吞吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore膜相对于尼龙、硝酸纤维素或PTFE膜所结合的蛋白要少得多。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性类型)来满足您的应用需要
- Durapore膜过滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
滤器类型:网式过滤器
滤器编码:SVLP
應用
  • 澄清过滤生物溶液
  • 颗粒监测
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
商品
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
了解膜滤器和膜选择注意事项,包括化学相容性、孔径和 MWCO、结合和光学特性,以及用于蛋白质和小分子分析物样品制备、HPLC、LC-MS 和其他分析的可萃取物。
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
查看所有结果