文件
SLSV025LS
Millipore
Millex®-SV 过滤器(无菌)
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
别名:
Millex-SV Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
材料
PVC housing
PVDF membrane
品質等級
無菌
sterile; ethylene oxide treated
產品線
Millex®
特點
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
製造商/商標名
Millex®
參數
≥600 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直徑
25 mm
過濾面積
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
容積
100 mL
基質
Durapore®
孔徑
5.0 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
Millex®-SV 过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作双向支持的针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的澄清。
應用
  • 适用于需要最小样品损失的水溶液、蛋白溶液的过滤
  • 去除蛋白溶液(如单克隆抗体、提取的细胞或组织溶液、激素和药物)中的颗粒或聚集物
特點和優勢
  • 仅限一次性使用、无热原、无毒
  • 封装在聚氯乙烯 (PVC) 外壳中的 5.0 μm 孔径的 Durapore® 薄膜过滤器
  • 与大多数水溶液兼容
  • 经 CE 认证,并在 FDA 注册
其他說明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Lihua Ye et al.
eLife, 8 (2019-12-04)
Enteroendocrine cells (EECs) are specialized sensory cells in the intestinal epithelium that sense and transduce nutrient information. Consumption of dietary fat contributes to metabolic disorders, but EEC adaptations to high fat feeding were unknown. Here, we established a new experimental