生物来源
synthetic (organic)
方案
≥95%
表单
powder
技术
HPLC: suitable
颜色
white to off-white
溶解性
water: 50 mg/mL
储存温度
room temp
SMILES字符串
O=C1O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C1OP([O-])([O-])=O.O=C2O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C2OP([O-])([O-])=O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
InChI
1S/2C6H9O9P.3Mg.H2O/c2*7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;;/h2*2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;;1H2/q;;3*+2;/p-6/t2*2-,4+;;;;/m00..../s1
InChI key
HKRNHMZODRSAPN-IXNKEUJHSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
此外,MAP在代谢组学和生物化学研究中起关键作用。 作为抗氧化剂,它可以有效地清除自由基,防止氧化损伤。其抗炎特性有助于减少炎症,研究表明其能够刺激胶原蛋白的生成。此外,MAP可作为螯合剂,这进一步拓宽了其在各种研究中的应用。MAP多方面的特性令其成为科学研究中的重要工具,为细胞生物学、代谢组学和生物化学研究的进步做出贡献。
应用
生化/生理作用
特点和优势
- 可用于细胞生物学、代谢组学和生物化学研究
- 适用于多种研究应用的优质化合物
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.