Merck
CLS431219
Corning® 针头滤器
cellulose acetate membrane (surfactant-free), diam. 28 mm, pore size 0.2 μm
别名:
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
NACRES:
NB.24
材料
acrylic copolymer housing
cellulose acetate membrane (surfactant-free)
無菌
sterile
包裝
case of 50
製造商/商標名
Corning 431219
直徑
28 mm
孔徑
0.2 μm
接頭
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
这些 Corning 注射器式过滤器具有丙烯酸共聚物外壳、母鲁尔锁入口和公鲁尔滑动出口。
  • SFCA-PF(不含表面活性剂的醋酸纤维素,带预过滤器)膜可提供最低的蛋白质结合力,并具有一体式玻璃纤维预过滤器,可提供额外的过滤能力
  • 100%完整性测试、无菌且认证的无热原和无细胞毒性
  • 依据ISO 9002标准生产
Corning针头滤器经过100%完整性测试且经无热原和无细胞毒性认证,并按照ISO 9002标准制造。有多种膜可满足您的需求。
PES用于低蛋白质结合和更快的流速;不含表面活性剂的醋酸纤维素(SFCA)用于最低的蛋白结合;PTFE用于耐化学性; 而再生纤维素(RC)是DMSO相容性的最佳选择。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
访问文档库
Mattia Rocco et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(14), 5376-5384 (2014-03-25)
The formation of a fibrin network following fibrinogen enzymatic activation is the central event in blood coagulation and has important biomedical and biotechnological implications. A non-covalent polymerization reaction between macromolecular monomers, it consists basically of two complementary processes: elongation/branching generates