主要文件
LSKMAGG
Millipore
PureProteome蛋白G磁珠系统
The PureProteome Protein G Magnetic Bead System is a powerful system that helps researchers purify proteins by maximizing recovery and eliminating variability
别名:
纯蛋白质组磁珠, 蛋白G磁珠
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
价格与库存信息目前不能提供
包装
pkg of 2 × 1 mL
制造商/商品名称
PureProteome
技术
depletion: suitable (serum)
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
粒径
10 μm
容量
2.5-3.5 μg/μL, suspension binding capacity (rabbit IgG)
运输
wet ice
一般描述
PureProteome蛋白G磁珠含有蛋白G,一种抗体结合蛋白,涂覆于磁珠表面。这些磁珠设计用于通过抗体亲和纯化从复杂混合物中分离免疫球蛋白(IgG)。磁珠结合磁性支架使用,以固定磁珠。此步骤之后,洗涤样品以去除任何杂质,然后洗脱固定的IgG以进行进一步的分析或实验。
应用
PureProteome蛋白G磁珠系统适用于
  • 从小体积血浆中分离免疫球蛋白(IgG)
  • 免疫共沉淀(Co-IP)
PureProteome蛋白G磁珠系统适用于:
  • 血清耗竭
  • 免疫沉淀
  • 蛋白纯化    
特点和优势
  • PureProteome 磁珠非常适合采用KingFisher Duo 颗粒处理器的全自动纯化过程,它不依赖于细胞裂解液的澄清步骤
  • 整个过程是可再现的,结果与采用PureProteome磁力架的标准操作方案的结果相当
  • PureProteome 磁珠可以兼容用于低、中和高通量样品处理的任何自动化系统。
法律信息
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
访问文档库
Cdk1-dependent phosphoinhibition of a formin-F-BAR interaction opposes cytokinetic contractile ring formation
Willet AH, et al.
Molecular Biology of the Cell (2018)
Light-Regulated NO Release as a Novel Strategy To Overcome Doxorubicin Multidrug Resistance
Chegaev K, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters (2017)
商品
通过 PureProteome™ Protein A 和 Protein G 磁珠,可利用 KingFisher Duo 磁珠纯化仪快速、可重现地纯化免疫球蛋白 (IgG)。
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.