16663
16-663
别名:
ChIP magnetic A+G beads, ChIP magnetic A/G beads, ChIP magnetic beads
1 of 10
Sigma-Aldrich
16-662
Magna ChIP® 蛋白G磁珠
17-10085
Magna ChIP® A/G染色质免疫沉淀试剂盒
16-661
Magna ChIP® 蛋白A磁珠
Millipore
LSKMAGAG
PureProteome蛋白A/G混合磁珠
17-10086
EZ-Magna ChIP®A/G染色质免疫沉淀试剂盒
Roche
COEDTAF-RO
不含EDTA的cOmplete™蛋白酶抑制剂混合物
E1014
Benzonase®核酸酶
LSKMAGG
PureProteome蛋白G磁珠系统
R0278
总蛋白提取细胞裂解缓冲液
SAFC
137276
2-二(2-羟乙基)氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇
100
pkg of 1 mL
Magna ChIP®
do not freeze
~3 μm
wet ice
2-8°C
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1